Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturregler mit Heißgasbypass
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Einbau vor Ort
Werkseitiger Einbau
Spannung:
120/220 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific™ CryoPlus LN2 Kryokonservierungssystemen.
Eigenschaften:
- 120 V oder 220 V
- Einbau werkseitig oder vor Ort
Bestellinformationen:
Die Vor-Ort-Installation bleibt qualifizierten Fachleuten vorbehalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einbau vor Ort (Einbau ist qualifizierten Fachleuten vorbehalten); 220V |
| Typ | Einbau vor Ort |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Spannung | 120/220 V |