Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturregler mit Heißgasbypass
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Einbau vor Ort
Werkseitiger Einbau
Spannung:
120/220 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific™ CryoPlus LN2 Kryokonservierungssystemen.
Eigenschaften:
- 120 V oder 220 V
- Einbau werkseitig oder vor Ort
Bestellinformationen:
Die Vor-Ort-Installation bleibt qualifizierten Fachleuten vorbehalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1447L ; 230V 50Hz ; UK-Stecker |
| Typ | Werkseitiger Einbau |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Spannung | 120/220 V |