Learn More
Thermo Scientific™ Temperaturregler mit Heißgasbypass
Artikelnummer. p-4530566 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Einbau vor Ort
Werkseitiger Einbau
Spannung:
120/220 V
Packungsgröße:
1 Stück
Die Vor-Ort-Installation bleibt qualifizierten Fachleuten vorbehalten.
Artikelnummer. 11930508
Marke: Thermo Scientific™ 195023
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Vor-Ort-Installation bleibt qualifizierten Fachleuten vorbehalten.
Für den Gebrauch mit Thermo Scientific™ CryoPlus LN2 Kryokonservierungssystemen.
Eigenschaften:
  • 120 V oder 220 V
  • Einbau werkseitig oder vor Ort
Bestellinformationen:
Die Vor-Ort-Installation bleibt qualifizierten Fachleuten vorbehalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 1447L ; 230V 50Hz ; UK-Stecker
Typ Werkseitiger Einbau
Zur Verwendung mit (Geräte) CryoPlus 1,2,3,4
Spannung 120/220 V