Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 30 bis 110 °C
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 1000 W
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Shape: Rectangle; Size: 7.9 x 24 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 7,9 x 24 in. |
| Temperatur (metrisch) | 30°C bis 110°C |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 24.3 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 11 kg |
| Wirkleistung | 1000 W |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 1000 W |
| Form | Rechteck |
| Spannung | 230 V |
| Typ | Heizplatte |