Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, 50 °C bis 500 °C, Keramik
Beschreibung
Form: Quadratisch; Größe: 6,9 x 6,9 in.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Größe | 6,9 x 6,9 in. |
| Temperatur (metrisch) | 50 bis 500 °C |
| Tiefe (metrisch) | 290 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 6.2 lb. |
| Höhe (metrisch) | 95 mm |
| Gewicht (metrisch) | 2,8 kg |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Wirkleistung | 1200 W |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 1100 W |
| Mehr anzeigen |