Learn More
Gestigkeit Harry™ Kochplatte mit sechs Heizstufen, Gusseisen
Beschreibung
Form: Rund; Größe: 3,35 in. Durchmesser.
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Gusseisen |
| Größe | 3,35 in. Durchm. |
| Tiefe (metrisch) | 155 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 15.4 lb. |
| Höhe (metrisch) | 145 mm |
| Länge (metrisch) | 725 mm |
| Gewicht (metrisch) | 7 kg |
| Wirkleistung | 2700 W |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, 2700 W |
| Anzahl Positionen | 6 |
| Mehr anzeigen |