Learn More
Testo™ Hitzedraht-Anemometer
Artikelnummer. 10084632
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
182 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) unitSize
10084632 182 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10084632
Marke: Testo™ 0560 4251
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Anemometer eignet sich für eine Reihe von Mischanwendungen. Testoterm™ 425 kompakte thermische Anemometer messen die Strömungsgeschwindigkeit und berechnen automatisch den Volumenstrom bei Überprüfungen von Lüftungsschächten und Klimaanlagen.
  • Temperatur- und Durchflussmessung sowie Volumenstromberechnung
  • Fest angebrachte ausziehbare Teleskopsonde mit maximal 820 mm Länge und 7.5 mm Durchmesser
  • Mit Einzel- und Mehrpunkt-Mittelwertbildung
  • Haltefunktion, Anzeige von Min/Max-Werten, automatische Abschaltfunktion
Spezifikation
Typ Hitzedraht-Anemometer
Höhe (metrisch) 182 mm
Länge (metrisch) 64 mm
Temperatur (metrisch) 20°bis 50 °C
Gewicht (metrisch) 285 g