Learn More
Horst™ Heizbänder
Artikelnummer. 11917887
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
77V
120V
230 V
230V
Wirkleistung:
26w
62w
66w
70w
Gehäuse 80w
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Wirkleistung Packungsgröße
11917887 230V 62w 1 Stück
11912033 230V 66w 1 Stück
11927887 120V 62w 1 Stück
11947897 230V 70w 1 Stück
11947877 77V 26w 1 Stück
11982016 230 V Gehäuse 80w 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11917887 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. SQ00021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.24 €
    172.73 € / 1 Stück
    Sparen 160.51 €
    48% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Abmessungen (L x B) 1,13m
Abmessungen (L x B x H) 1,13m
Spannung 230V
Elektrische Anforderungen 230V Spannung
Wirkleistung 62w
Produkttyp Heiße Bande