Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control and Thermostatic Controller
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
358 x 358 x 170 mm
592 x 442 x 170 mm
Temperatur (metrisch):
130°bis 370 °C
30°bis 110 °C
50 °C bis 300 °C
Gewicht (metrisch):
13 kg
26 kg
Spannung:
230 V
400 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Elektrische Heizplatten mit variabler Temperaturregelung, mit oder ohne thermostatischen Regler. Robuste Konstruktion für kontinuierliche Leistung. Heizplatte aus Aluminiumlegierung.
- Durch das asymmetrische, Langzeitheizsystem (Heizplattenecken und -kanten sind stärker beheizt) ist eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche gewährleistet.
- Asbest-freie Isolierung. Gehäusekonstruktion aus hochwertigem Edelstahl Nr. 1.4301, wobei das Mittelteil zusätzlich orange lackiert ist.
- Vier verstellbare Füße sorgen für zusätzliche Stabilität. Verbindungskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3.200 Watt mit Schuko-Stecker.
Spezifikation
Spezifikation
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Deckplattenmaterial | Eloxiertes Aluminium |
| Temperatur (metrisch) | 50 °C bis 300 °C |
| Gewicht (metrisch) | 26 kg |
| Wirkleistung | 4000 W |
| Enthält | Leistungsregelung und thermostatischer Regler |
| Spannung | 400 V |
| Typ | Heizplatte |
| Abmessungen (L x B x H) | 592 x 442 x 170 mm |