Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control and Thermostatic Controller
Artikelnummer. 10595902
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
358 x 358 x 170 mm
592 x 442 x 170 mm
Temperatur (metrisch):
130°bis 370 °C
30°bis 110 °C
50 °C bis 300 °C
Gewicht (metrisch):
13 kg
26 kg
Spannung:
230 V
400 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Temperatur (metrisch) Gewicht (metrisch) Spannung unitSize
10595902 358 x 358 x 170 mm 30°bis 110 °C 13 kg 230 V 1 Stück
10684731 592 x 442 x 170 mm 30°bis 110 °C 26 kg 230 V 1 Stück
10364851 592 x 442 x 170 mm 50 °C bis 300 °C 26 kg 400 V 1 Stück
10428811 592 x 442 x 170 mm 130°bis 370 °C 26 kg 230 V -
10759972 592 x 442 x 170 mm 130°bis 370 °C 26 kg 400 V 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10595902
Marke: Gestigkeit Harry HT11
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hotplates with Performance Control and Thermostatic Controller for continuous operation. Electric hotplates with thermostatic temperature control and separate power controller for performance adjustment to the heating requirements.
  • Elektrische Heizplatten mit variabler Temperaturregelung, mit oder ohne thermostatischen Regler. Robuste Konstruktion für kontinuierliche Leistung. Heizplatte aus Aluminiumlegierung.
  • Durch das asymmetrische, Langzeitheizsystem (Heizplattenecken und -kanten sind stärker beheizt) ist eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche gewährleistet.
  • Asbest-freie Isolierung. Gehäusekonstruktion aus hochwertigem Edelstahl Nr. 1.4301, wobei das Mittelteil zusätzlich orange lackiert ist.
  • Vier verstellbare Füße sorgen für zusätzliche Stabilität. Verbindungskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3.200 Watt mit Schuko-Stecker.
Spezifikation
Gehäusematerial Edelstahl
Deckplattenmaterial Eloxiertes Aluminium
Temperatur (metrisch) 30°bis 110 °C
Gewicht (metrisch) 13 kg
Wirkleistung 1150 W
Enthält Leistungsregelung und thermostatischer Regler
Spannung 230 V
Typ Heizplatte
Abmessungen (L x B x H) 358 x 358 x 170 mm