Beschreibung
- Fester Sitz des Rührstabs durch einzigartigen U-förmigen Magneten
- Die Bedienelemente an der Vorderseite sind so positioniert, dass Sie die Heizplatte nicht berühren können
- Korrosionsbeständige Keramikkonstruktion
- Die stufenlose Drehzahlregelung sorgt für gleichmäßige Rührleistung bis 1500 U/min
- Diese Mehrstellenrührer bieten mehr Möglichkeiten als Einfachrührer.
- Erhältlich mit bis zu neun Rührstellen
- Mit 6 Fuß langem Netzkabel mit Stecker
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Spannung | 230 V |
| Enthält | 6 ft.-Kabel mit Stecker |
| Gehäusematerial | Keramik |
| Länge (angloamerikanisch) | 17,5 in. |
| Größe | 12 x 12 in. |
| Höhe (metrisch) | 11,43 cm |
| Temperatur (metrisch) | 100 bis 450 °C |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,5 in. |
| Breite (metrisch) | 30,48 cm |
| Mehr anzeigen |