Learn More
Cole-Parmer™ Hotplate Stirrer, 100°C to 450°C, Ceramic
Artikelnummer. p-200085121 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Positionen:
Mehrere
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Positionen unitSize
11796098 Mehrere 1 Stück
11706108 Mehrere -
2 options
Artikelnummer. 11796098
Marke: Cole-Parmer™ 5145076
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stirring Range: 100 to 1500 rpm, Shape: Square, Size: 12 x 12 in., Max. Sample Load: 40 lb.
  • Fester Sitz des Rührstabs durch einzigartigen U-förmigen Magneten
  • Die Bedienelemente an der Vorderseite sind so positioniert, dass Sie die Heizplatte nicht berühren können
  • Korrosionsbeständige Keramikkonstruktion
  • Die stufenlose Drehzahlregelung sorgt für gleichmäßige Rührleistung bis 1500 U/min
  • Diese Mehrstellenrührer bieten mehr Möglichkeiten als Einfachrührer.
  • Erhältlich mit bis zu neun Rührstellen
  • Mit 6 Fuß langem Netzkabel mit Stecker
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 230 V
Enthält 6 ft.-Kabel mit Stecker
Gehäusematerial Keramik
Länge (angloamerikanisch) 17,5 in.
Größe 12 x 12 in.
Höhe (metrisch) 11,43 cm
Temperatur (metrisch) 100 bis 450 °C
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Breite (metrisch) 30,48 cm
Stromstärke 8 A
Länge (metrisch) 44,45 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Max. Probenaufgabe 18 kg
Anzahl Positionen Mehrere
Max. Behältergröße 0,8 L
Rührbereich 100 bis 1500 U/min