Beschreibung
Die dünnwandigen Thermo Scientific™ HotStart™ Lager-Reaktionsröhrchen machen mühsame Öl- oder Wachs-Overlays überflüssig.
Ideal zum Lagern von voraliquotiertem Master Mix im Tiefkühlschrank. Einfach das Wachs-Bead schmelzen und über dem Reaktionsansatz aushärten lassen – so spart man Zeit und die Reproduzierbarkeit ist sichergestellt. Im Anschluss an die Vorbereitung des PCR-Cocktails schmelzen Sie das Bead, damit sich die Wachsbarriere bilden kann, von der die Reagenzien von einander getrennt werden, bis die Annealing-Temperatur im Thermocycler erreicht wird.
- Bei Raumtemperatur ist das Bead stabil.
- Stellt einen synchronen Reaktionsbeginn sicher, wodurch Mis-Primers- und Primer-Dimer-Artefakte sowie vorzeitiges Annealing verringert werden.
- Insbesondere empfohlen für komplexe DNA oder cDNA, Zielsequenzen mit sehr niedriger Kopiezahl, mehr als 30 Zyklen, multiple-PCR und RT-PCR.
- Im Anschluss an die Thermocycler-Reaktionen kann das PCR-Produkt zur späteren Analyse im Röhrchen verbleiben. Zum Entnehmen des Produktes wird einfach die Wachsschicht mit einer Pipette durchstochen.
- Aufklappbare Kappen bieten einen dichten Abschluss.
- Vorsterilisiert; RNase- und DNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermocycler |
| Produktlinie | Hot Start Micro 50 Bulk |
| Sterilität | Steril |
| Reaktionsvolumen | 25 to 50 μL |
| Produkttyp | Tubes |