Learn More
Abnova™ HotTaq DNA-Polymerase
Artikelnummer. 16002555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
Packungsgröße:
1000 Einheiten
2500 Einheiten
500 Einheiten
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16002555 2500 Einheiten 2500 Einheiten
16012555 500 Einheiten 500 Einheiten
16092545 1000 Einheiten 1000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16002555 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. D0011.2500Units
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die HotTaq-DNA-Polymerase katalysiert die 5'-3'-Synthese der DNA.
  • Das Enzym hat nachweislich keine Exonuklease-Aktivität von 3′ bis 5′.
  • Vor dem ersten PCR-Schritt sollte die HotTaq DNA-Polymerase durch eine 15 Minuten lange Inkubation bei 95–97 °C aktiviert werden.
Spezifikation
Konzentration 10 U/μL
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Menge 2500 Einheiten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Lagerungspuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol