missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Reitenspiess™ X50 Reagenzglasbürste, D=15mm, Nr. 7/II, mit Kopfb ündel
Click to view available options
Länge (metrisch):
280 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Bestellinformation
Außendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Haushaltsbürste |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 280 mm |
| Menge | 50 Packungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur