Learn More
Ohrstöpsel aus PU (Polyurethan)
Description
- Der Polyurethanschaum dehnt sich ohne übermäßigen Druck sanft im Gehörgang aus.
- Die glatte, schmutzabweisende Außenhaut verhindert Schmutzansammlungen.
- Die konische, walzenförmige Form lässt sich leichter einrollen und einsetzen und passt sich gleichmäßiger an den Gehörgang an.
Specifications
Specifications
| Farbe | Gelb |
| Zertifizierung/Konformität | EN 352-2: 2002, ISO 9001/2000 |
| Größe | Universal |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Unterdrückung von lauten Geräuschen für Arbeiter |
| Menge | 200/Pckg. |
| Plug Shape | Kugel |
| Produkttyp | Gehörschutzstöpsel |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Polyurethan |