Learn More
Honeywell™ Howard Leight™ Clarity™ C2 Kapselgehörschutz
Artikelnummer. 11886940
Ansicht ändern
Click to view available options
C2; Kopfband
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11886940 C2; Kopfband
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11886940 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 1011145
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Kopfband
Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz durch verbesserten Lärmschutz, während Sprache und Signalfrequenzen deutlicher gehört werden
  • Die Geräuschdämpfungstechnologie dämpft Geräusche um 23 dB. Die gleichmäßige Dämpfung ermöglicht eine bessere Kommunikation am Arbeitsplatz
  • Die dielektrische Kunststoffbauweise ist robust und widerstandsfähig und schützt Arbeiter im Elektrobereich
  • Der Gehörschutz kann im mehreren Positionen getragen werden: über Kopf, im Nacken oder unter dem Kinn
  • Mit anderen PSA einsetzbar, einschließlich Visieren, Gesichtsschutz, Atemgeräten und Schweißmasken
  • Stirnband sorgt für zusätzliche Sicherheit, verhindert Verrutschen der Gehörschutzkapseln, wenn nicht der Kopfbügel verwendet wird
  • Formstabiler äußerer Kopfbügel bietet mehr Tragekomfort, minimiert den Druck auf den Kopf und ist widerstandsfähig
  • Schnell einrastende Höhenverstellung sorgt für anhaltende Passgenauigkeit während des Tragens und die Schnappbefestigung der Dämmkissen ermöglicht ein schnelles und einfaches Auswechseln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Metallic blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie, Verwaltung, Landwirtschaft, Militär, Verteidigung, ATEX, Umwelt, Automobil- und Teilehersteller, Luftfahrt, Bauwesen, Catering, chemische Industrie, Energie oder Elektrizität, Feuerwehr
Rauschunterdrückung (NRR) 23 dB
Produkttyp Kapselgehörschutz
dielektrisch Ja
Modell Kopfband