Learn More
Honeywell™ Howard Leight™ Clarity™ C3 Kapselgehörschutz
Artikelnummer. 11896940
Click to view available options
:
C3; Stirnband
Artikelnummer. 11896940
Marke: Honeywell™ 1011146
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz durch verbesserten Lärmschutz, während Sprache und Signalfrequenzen deutlicher gehört werden
  • Die Sound Management Technologie verbessert die Kommunikation am Arbeitsplatz durch eine einheitliche Dämpfung
  • Geräuschdämpfungs-Einstufung: 27 dB
  • Dämpft Lärm, während Sprache, Signale, Alarme und andere hohe Frequenzen natürlicher zu und mit weniger Verzerrungen zu hören sind, um übermäßigen Schutz und die Isolierung der Mitarbeiter zu verhindern
  • Robuste, sich nicht verformende dielektrische Konstruktion widersteht Gebrauch und Missbrauch und schützt gleichzeitig in elektrischen Umgebungen.
  • Die Höheneinstellung bleibt während des Tragens fixiert
  • Einsteck-Ohrpolster sorgen für einen schnellen und einfachen Austausch
  • Der nicht verformbare äußere Kopfbügel bietet besseren Komfort, minimiert den Druck auf den Kopf und hält rauen Behandlungen an den härtesten Arbeitsplätzen stand
  • Der innen belüftete Kopfbügel sorgt für besseren Sitz und minimiert den Druck auf den Kopf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Metallic blau
Zertifizierung/Konformität NRR 27
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaft, Bauwesen, Forstwirtschaft, Generalunternehmungen, schwere Konstruktion, Landschaftsbau, Holzprodukte, Metallherstellung, Petrochemie, Stahl, Bergbau, Transport, Versorgung/Abfallentsorgung
Rauschunterdrückung (NRR) 27 dB
Produkttyp Kapselgehörschutz
dielektrisch Ja
Material Kunststoff
Modell Überkopf