Learn More
Honeywell™ Howard Leight™ Mach 1 Gehörschutz
Artikelnummer. 11381095
Click to view available options
:
Mach 1 Gehörschutz
Artikelnummer. 11381095
Marke: Honeywell™ 1010421
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein angemessener Lärmschutz bei niedrigen Kosten
  • Die besonders leichte Bauweise bietet Komfort beim sporadischen und langfristigen Tragen
  • Sichere dielektrische Bauweise für alle Arbeitsbereiche, insbesondere in elektrischen Umgebungen
  • Verstellbare Kopfbügel zur Höheneinstellung der Kopfhörermuscheln
  • Material des Kopfbügels: POM - Azetal
  • Material der Kopfhörermuscheln: Polypropylen
  • Material der Ohrpolster: PVC/PUR-E (Polyurethan)
  • Kopfhörermuscheln mit niedrigem Profil
  • Kraft des Kopfbügels: 9.9N
  • Gewicht: 136 g (0.3 lb)
  • Für Umgebungen mit Rauschen zwischen 100 dB und unter 105 dB(A)
Compliance
  • Zugelassen gemäß AS/NZS1270:2002
  • Lizenznummer 1133
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Rot
ANSI S3.1974 Ja
Polstermaterial PVC/PUR-E
Kopfgurtmaterial POM - Azetal
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bietet ausreichenden Schutz gegen Lärm bei niedrigen Kosten für alle Arbeitsplätze, insbesondere elektrische Umgebungen
Rauschunterdrückung (NRR) 18 dB
Produkttyp Mach 1 Kapselgehörschutz
dielektrisch Ja
Material Polypropylen
Modell Überkopf