Learn More
Honeywell™ Howard Leight Sync™ elektrische Gehörschutzstöpsel mit AM/FM-Radio
Click to view available options
:
Schwarz, NRR: 25 dB
Beschreibung
- Digitale UKW-Sendersuche mit LCD-Display
- Hochwertiger UKW-Empfang
- 10 voreingestellte Senderspeicher
- Audioeingangsbuchse; 3.5 mm-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Die Radio- und Audiolautstärke beträgt maximal 82 dB
- Die Schallverstärkung ermöglicht es Trägern, wichtige Kommunikation wie Alarme/Warnsignale und Mitarbeiter zu hören
- Direktional platzierte Stereomikrofone verstärken und verbessern den Klang für ein natürlicheres Hörvermögen
- Separate Regler für Klangverstärkung und Radiolautstärke
- Das leichte Design bietet ganztägigen Tragekomfort
- Verstärkte Gabelträger für einfachen und bequemen Sitz
- Mit patentierter Airflow Control Technology – einklappbare Ohrkissen für schnellen und einfachen Austausch
- 101 Stunden Betriebsdauer über zwei (2), im Lieferumfang enthaltene AA-Batterien
- Helmversion erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Zertifizierung/Konformität | ANSI S3.19-1974 – NRR 25 dB, AS/NZS 1270:2002 - SLC80 26 dB, Klasse 5, ISO 4869-1:1990, ISO 4869:2-1992, EN 352-1:2002, EN 352-4:2001, EN 352-6:2002, EN 352-8:2008 - SNR 29 dB, H=29 dB, M=27 dB, L=22 dB, FCC-Abschnitt 15 – Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen in Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien |
| Polstermaterial | PVC, Polyurethan |
| Kopfgurtmaterial | Stahl, Textil, Polyurethan |
| Rauschunterdrückung (NRR) | 25 dB |
| Modell | Überkopf |
| Enthält | Zwei AA-Batterien 1,5 V |