Learn More
Honeywell™ Howard Leight™ Viking™ Kapselgehörschutz
Artikelnummer. p-3202011
Click to view available options
Rauschunterdrückung (NRR):
29 dB
Modell:
Viking 1 Gehörschutz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11882741
Marke: Honeywell™ 1010925
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Über/hinter dem Kopf oder unter dem Kinn tragen
  • Passt zu anderen PSA, einschließlich Schutzhelmen, Visieren, Gesichtsschilden, Atemschutzmasken und Schweißschilden.
  • Dielektrische Konstruktion verformt sich nicht
  • Einsteckbare Ohrpolster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI S.3.19 – 1974
Zur Verwendung mit (Anwendung) Landwirtschaft, Bauwesen, Forstwirtschaft, Generalunternehmungen, schwere Konstruktion, Landschaftsbau, Holzprodukte, Metallherstellung
Petrochemie
Stahl
Bergbau
Transport
Versorgung/Abfallentsorgung
Rauschunterdrückung (NRR) 29 dB
Produkttyp Kapselgehörschutz
dielektrisch Ja
Modell Viking 1 Gehörschutz
Enthält Innere Belüftung