Learn More
Logistik™ Howie-Style Unisex-Laborkittel mit Strickbund an Ärmeln, hellblau
Artikelnummer. p-8000694
Change view
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Länge (metrisch):
100 cm
Größe (metrisch) Brustkorb:
101,6 bis 104,14 cm
106.68 bis 111.76 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe Länge (metrisch) Größe (metrisch) Brustkorb unitSize
12851358 Groß 100 cm 106.68 bis 111.76 cm 1 Stück
12861358 Mittel 100 cm 101,6 bis 104,14 cm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12851358
Marke: Logistik™ 441YHT3BS108C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Die hellblauen Unisex-Laborkittel von Logistik Unicorp™ in Howie-Ausführung haben gestrickte Manschetten.
Hergestellt aus strapazierfähigem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe. Die hellblauen Unisex-Laborkittel von Logistik Unicorp™ im Howie-Stil mit Strickbündchen haben elastisch gestrickte Ärmelenden.
  • Mit gestrickten Bündchen
  • Erhältlich in vier verschiedenen Farben
  • Zwei untere Taschen
  • Überschlagbarer Knopfverschluss an der Vorderseite
  • Kein CE-Zeichen
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Groß
Geschlecht Unisex
Material Baumwolle, Polyester
Farbe Hellblau
Stulpenform Gestrickt
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Modell Howie
Anzahl Taschen 2
Kragenform Rund
Größe (metrisch) Brustkorb 106.68 bis 111.76 cm
Enthält Mit zwei unteren Taschen und überschlagbaren Knopfverschluss an der Vorderseite
Länge (metrisch) 100 cm
Bauweise Polyester, Baumwolle