Learn More
Logistik™ Howie-Style Unisex-Laborkittel mit Strickbund an Ärmeln, weiß
Artikelnummer. p-8000698
Click to view available options
Größe:
Größe 2X
Größe 3X
Größe (metrisch) Brustkorb:
127 bis 132,08 cm
137.16 bis 142.24 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12801388
Marke: Logistik™ 441YHV6WH132C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entsprechend den Howie-Richtlinien entwickelt, besonderer Schutz vor kleinen Chemikalienspritzern dank seitlichem Verschluss und vier Gewebeschichten vorne. Logistik™ Weiße Howie-Style Unisex-Laborkittel mit Strickbund sind eine hochwertige Möglichkeit zum Schutz im Labor.
  • Hochqualitative Howie-Style-Laborkittel mit Strickbund an Ärmeln
  • Mit zwei unteren Taschen mit Überlappung  
  • Druckknopfverschluss vorne  
  • Polyester/Baumwolle 
  • Keine CE-Kennzeichnung 
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Größe 3X
Geschlecht Unisex
Material Baumwolle, Polyester
Farbe Weiß
Stulpenform Gestrickt
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Modell Howie
Anzahl Taschen 2
Kragenform Rund
Größe (metrisch) Brustkorb 137.16 bis 142.24 cm
Enthält Mit zwei unteren Taschen und überschlagbaren Knopfverschluss an der Vorderseite
Länge (metrisch) 132cm
Bauweise Polyester, Baumwolle