Learn More
Logistik™ Howie-Style Unisex-Laborkittel mit Strickbund an Ärmeln, weiß
Beschreibung
Mit zwei Taschen im unteren Bereich. Logistik Unicorp™ weiße Unisex-Labormäntel im Howie-Stil mit gestrickten Bündchen verfügen über einen sich überlappenden Druckknopf-Frontverschluss für mehr Schutz.
- Laborkittel im Howie-Stil
- Gestrickte Bündchen
- Weiß
- Zwei Taschen im unteren Bereich
- Druckknopfverschluss vorne mit Überlappung
- Polyester/Baumwolle
- Ohne CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Baumwolle, Polyester |
| Farbe | Weiß |
| Stulpenform | Gestrickt |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Sterilität | Unsteril |
| Modell | Howie |
| Anzahl Taschen | 2 |
| Mehr anzeigen |