missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ HOXA1 Polyclonal Antibody

Beschreibung
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
In vertebrates, the genes encoding the class of transcription factors called homeobox genes are found in clusters named A, B, C, and D on four separate chromosomes. Expression of these proteins is spatially and temporally regulated during embryonic development. This gene is part of the A cluster on chromosome 7 and encodes a DNA-binding transcription factor which may regulate gene expression, morphogenesis, and differentiation. The encoded protein may be involved in the placement of hindbrain segments in the proper location along the anterior-posterior axis during development. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene, with only one of the isoforms containing the homeodomain region.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HOXA1 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with trehalose and no preservative |
| Gen | HOXA1 |
| Gen-Zugriffsnummer | P49639 |
| Gen-Alias | BSAS; early retinoic acid 1; ERA1; homeo box A1; homeobox 1F; homeobox A1; homeobox protein Hox-1.6; homeobox protein Hox-1F; Homeobox protein Hox-A1; homeoboxless protein ERA-1-399; homeotic protein ERA-1-993; Hox 1.6-like protein; HOX A1 homeodomain protein; HOX1; Hox-1.6; HOX1F; HOXA 1; HOXA1; HOXA-1; lab-like protein; MGC45232; NEWGENE_2812 |
| Gensymbole | HOXA1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?