Beschreibung
HOXA7 Monoclonal antibody apecifically detetects HOXA7 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HOXA7 |
| Anwendungen | Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2A7H6 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Konjugat | CoraLite 488 |
| Zusammensetzung | PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. |
| Gen-Zugriffsnummer | BC148692 |
| Gensymbole | HOXA7 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |