Learn More
HOXA7 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2A7H6, Proteintech
Artikelnummer. 17791299 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17791299 20 μL 20 Mikroliter
17639876 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17791299 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. CL4886711220UL
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
HOXA7 Monoclonal antibody apecifically detetects HOXA7 antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.
Spezifikation
Antigen HOXA7
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 2A7H6
Konzentration 1000 ug/mL
Konjugat CoraLite 488
Zusammensetzung PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
Gen-Zugriffsnummer BC148692
Gensymbole HOXA7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HOXA7 fusion protein Ag19025
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3204
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 20UL CoraLite488-conjugated HOXA7 Mouse McAb
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one