Learn More
HOXC4 Antibody (OTI1A6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen HOXC4
Klon OTI1A6
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306637
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45001-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306359
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45001-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
HOXC4 Monoclonal antibody specifically detects HOXC4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
HOXC4
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
3221
IgG2a
>95%
Antibody
OTI1A6
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
homeo box 3E, homeo box C4, homeobox C4, Homeobox protein CP19, Homeobox protein Hox-3E, homeobox protein Hox-C4, HOX3, HOX3Ecp19
Full length human recombinant protein of human HOXC4 (NP_705897) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.