missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HOXC4 Antibody (OTI2D5), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44812
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HOXC4 Monoclonal antibody specifically detects HOXC4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| HOXC4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 3221 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI2D5 | |
| Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000 | |
| homeo box 3E, homeo box C4, homeobox C4, Homeobox protein CP19, Homeobox protein Hox-3E, homeobox protein Hox-C4, HOX3, HOX3Ecp19 | |
| Full length human recombinant protein of human HOXC4 (NP_705897) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process. | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur