Learn More
HOXC4 Antibody (OTI2D5), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-45009-30ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beskrivning
HOXC4 Monoclonal antibody specifically detects HOXC4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Specifikationer
| HOXC4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 3221 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI2D5 | |
| Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000 | |
| homeo box 3E, homeo box C4, homeobox C4, Homeobox protein CP19, Homeobox protein Hox-3E, homeobox protein Hox-C4, HOX3, HOX3Ecp19 | |
| Full length human recombinant protein of human HOXC4 (NP_705897) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering