Learn More
HOXD9 Antibody (OTI1H3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen HOXD9
Klon OTI1H3
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306311
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45002-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306676
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-45002-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
HOXD9
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
3235
IgG1
>95%
Antibody
OTI1H3
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
homeo box D9, homeobox D9, Homeobox protein Hox-4C, Homeobox protein Hox-5.2, homeobox protein Hox-D9, HOX4, Hox-4.3, mouse, homolog of, HOX4CHox-4.3, Hox-5.2
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 (NP_055028) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.