Learn More
HOXD9 Antibody (OTI2B1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen HOXD9
Klon OTI2B1
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306600
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44999-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306297
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44999-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
HOXD9
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
3235
IgG1
>95%
Antibody
OTI2B1
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
homeo box D9, homeobox D9, Homeobox protein Hox-4C, Homeobox protein Hox-5.2, homeobox protein Hox-D9, HOX4, Hox-4.3, mouse, homolog of, HOX4CHox-4.3, Hox-5.2
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 (NP_055028) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.