missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HOXD9 Antibody (OTI4H10), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44998-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HOXD9 Monoclonal antibody specifically detects HOXD9 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| HOXD9 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 3235 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI4H10 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| homeo box D9, homeobox D9, Homeobox protein Hox-4C, Homeobox protein Hox-5.2, homeobox protein Hox-D9, HOX4, Hox-4.3, mouse, homolog of, HOX4CHox-4.3, Hox-5.2 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 109-352 of human HOXD9 (NP_055028) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur