Learn More
HP Rotaflo™, Ersatzteile für Absperrhähne - Ersatzschlüssel
Artikelnummer. 10719555
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
3 mm
6 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung unitSize
10719555 3 mm 2 Stück
12028743 10 mm 1 Stück
12018743 6 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10719555 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. HP3K
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatzschlüssel für Absperrhahn
Erhältlich mit Bohrungsgrößen von 3 mm und 6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Küken
Stopfenöffnung 3 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) HP Rotaflo™ Absperrhahn