Learn More
Rotronic™ AW-MESSGERAET 3-5 MIN AirChip- Technologie
Dieses Hygrometer ist die perfekte Lösung für Messungen vor Ort und wird in einem robusten, leichten ABS-Tragekoffer geliefert. Rotronic™ HP23-AW Set 40 Thermo Hygrometer Set enthält alles, was für die Messung und Kalibrierung erforderlich ist.
Marke:  Rotronic™ HP23-AW-SET-40FS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.73000kg
Artikelnummer. 11995105
  • 3930.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Handgerät
  • Mess-Sonde
  • Probenhalter
  • Einweg-Probenbehälter
  • Feuchtigkeitsstandards (10 %rh,35 %rh,50 %rh,80 %rh)
  • Transportkoffer
Spezifikation
Spezifikation
Hygrometer-Set
ABS-Gehäuse
5 m
Handgerät, Sonde, Probenhalter, Probenbehälter, Feuchtigkeitsstandards, Tragetasche
9 V Alkalibatterie
270 x 70 x 30 mm
198 g