missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

hPGDS-IN-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16478067
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16478067 5 mg -
16421547 50 mg 50 Milligramm
16405358 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16478067 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12791

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress hPGDS-IN-1 is a hPGDS inhibitor ,with IC50 of 12 nM in the Fluorescence Polarization Assay or the EIA assay.

hPGDS-IN-1 is a hPGDS inhibitor ,with IC50 of 12 nM in the Fluorescence Polarization Assay or the EIA assay.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material hPGDS-IN-1
CAS 1234708-04-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H20N6O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 30 mg/mL (72.04 mM)
SMILES OC(C)(C)C1=NC(C2=CC(CNC(C(C=N3)=CN=C3C4=CC=CC=N4)=O)=CC=C2)=NO1
Molekulargewicht (g/mol) 416.43
Formelmasse 416.43
Reinheit (%) 99.13%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.