Learn More
Macherey-Nagel™ HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10740523 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4 mm
4,6 mm
Kohlenstoffbeladung:
10%
4%
6,50%
8%
8,50%
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10740523
Marke: Macherey-Nagel™ 720956.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 4 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Normalphase und Ionenaustausch
HPLC-Säulen
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 100 Å
Oberfläche 350 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L11
Stationäre Phase Phenyl (Ph)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 8%
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen No
Phase Umkehrphase und Ionenpaarung
Typ Säule