Learn More
BICASA HPLC Rack - Model 2
Artikelnummer. 30057594 Alle ansehen BICASA Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
HPLC-/UHPLC-Systeme, UHPLC Systems
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
30057594 HPLC-/UHPLC-Systeme, UHPLC Systems 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 30057594
Marke: BICASA HPLC.750.750.1750
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
HPLC Rack - Mobile workstation - Aluminum frame with height adjustable HPL worktop and shelf.
  • HPLC Rack
  • Designed specifically to organise HPLC and UHPLC systems
  • Max load capacity: 700 kg (uniformly distributed)
  • Aluminum drawn profiled pedestals with vertical slots
  • Heavy steel sheet folded plinth
  • High-capacity casters, all with single standing, locking and levelling device
  • Height-adjustable worktop support (mm 50 gap) with heavy steel cantilever brackets and aluminum horizontal crossbar
  • All parts finished with polyurethane powder coating
  • Light Grey matt bonderized color
  • HPL countertop, pastel grey color with black core
  • HPL shelf on aluminum bar, pastel grey color with black core
  • Height-adjustable
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Light Gray
Aufnahmevermögen HPLC-/UHPLC-Systeme, UHPLC Systems
Material Steel
Positionen None
Form Rectangular
Stapelbar No
Sterilität Non-sterile
Abmessungen (L x B x H) 750 x 750 x 1750 mm
Breite (angloamerikanisch) 29.5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 29.5 in.
Produkttyp HPLC Rack
Einschübe None
Höhe (metrisch) 750 mm
Array None
Breite (metrisch) 750 mm