Learn More
SCAT™ HPLC-Sicherheitskappe II
Artikelnummer. 17967260 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
38-430
GL32
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
17967260 GL32 1 Stück
17907250 38-430 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17967260 Lieferant SCAT™ Lieferanten-Nr. 107511
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Sicherheitskappen bieten maximale Sicherheit für Ihre HPLC-Lösungsmittelversorgung. Extrahieren Sie Ihre Lösungsmittel sicher aus Flaschen und Reservoirs, ohne gefährlichen Gasen und Lösungsmitteldämpfen ausgesetzt zu sein. Komplett mit integriertem
  • Hochwertige Materialien gewährleisten maximale Sicherheit für Labor und Personal
  • Um 360° drehbare und mit bis zu 200 °C autoklavierbare Schraubkappe für maximale Flexibilität
  • Stabile Konstruktion für höchste Sicherheit und einfache Handhabung
  • Chemisch beständig gegen aggressive organische Lösungsmittel
  • Ansprechendes Design und klare Anordnung der Anschlüsse
  • Verbessertes Design für einfachen Anschluss von Kapillaren in verschiedenen Farben
  • Kostenloses Luftventil mit Wechselanzeige, das in jeder SafetyCap enthalten ist
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborflaschen
Enthält 2 PFA-Fittings mit 1,6/2,3/3,2 mm Außendurchmesser, 1 PFA-Blindstopfen, 1 Entlüftungsventil
Material PTFE
Gewindegröße GL32
Zur Verwendung mit (Anwendung) HPLC-Systeme
Typ Sicherheitskappe