Description
- PFAS-frei – zukunftssicher und nachhaltig: Die Green Line verzichtet vollständig auf PFAS und verwendet PEEK als fluorfreier Hochleistungskunststoff, der Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit garantiert.
- Vollständige regulatorische Sicherheit: Die Produkte der Green Line eliminieren die Risiken, die von den bevorstehenden PFAS-Verboten ausgehen, und erfüllen höchste Umwelt- und ESG-Anforderungen.
- Technische Qualität ohne Kompromisse: Die Sicherheitskappen sind 1:1 kompatibel mit bestehenden Systemen, chemikalienbeständig, autoklavierbar und absolut dicht gemäß den geltenden Normen. SCAT Standard.
- Sichtbar nachhaltig: Durch ihre grüne Farbe machen die Produkte Nachhaltigkeit sichtbar und demonstrieren das Engagement des Labors für eine PFAS-freie Zukunft.
- Vorausschauende Entwicklung: Green Line sichert Laborprozesse langfristig gegen regulatorische Risiken ab und unterstützt nachhaltige Unternehmensstrategien.
- Produktvielfalt und Kosteneffizienz: Die Serie bietet eine breite Palette an Varianten, Starterkits und Zubehör für flexible, kostengünstige und sofort einsatzbereite HPLC-Lösungen.
- Zusammenfassend lässt sich sagen: SCAT Green Line steht für PFAS-freie, behördlich unbedenkliche, technisch leistungsstarke und sichtbar nachhaltige Laborlösungen – ohne Kompromisse bei Qualität, Dichtheit oder Kompatibilität. Während herkömmliche Verschlüsse auf PTFE basieren, einem Vertreter der sogenannten persistenten Chemikalien, verwendet die Green Line PEEK , ein vollständig fluorfreier Hochleistungskunststoff mit hervorragenden chemischen und thermischen Eigenschaften.
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PFAS-freie Analysen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GreenLine Portfolio |
| Typ | Sicherheitskappen-Set |
| Material | PEEK |
| Enthält | 4 x Sicherheitskappe III, GL 45, PEEK 4 x Entlüftungsventil, 4 x Wechselanzeige, 12 x PE-Verschraubungen 1,6 mm Außendurchmesser, 12 x PE-Verschraubungen 2,3 mm Außendurchmesser, 12 x PE-Verschraubungen 3,2 mm Außendurchmesser, 8 x PE-Blindstopfen, 4 x Beschriftungsfeld |
| Menge | 4 Kappen |
| Farbe | Grün |
| Gewindegröße | GL45 |