Learn More
Memmert™ HPP Klimakammer, 260 L, Edelstahl
Artikelnummer. 16375087 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Spannung:
115/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16375087
Marke: Memmert™ HPP260T7
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 20 bis 90 %; Beleuchtung: LED-Beleuchtung
Spezifikation
Alarmtypen Akustisch und visuell
Zertifizierung/Konformität CE
Reglertyp Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung
Kapazität (metrisch) 260 L
Kammermaterial Acero inoxidable
Beleuchtung LED
Steckertyp German Type
Relative Luftfeuchtigkeit 20 to 90%
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 70 °C
Typ Klimakammer
Display Doppeldisplay
Zur Verwendung mit (Anwendung) They are perfectly suited for stability tests, storage in controlled environment and conditioning
Feuchtigkeitsgenauigkeit 1%
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 und 90 %
Enthält Works calibration certificate for 10°C and 37°C, 60% RH at 30°C
Temperaturgenauigkeit 0.1°K
Temperaturauflösung 0,1 °C
Gewährleistung 3 Jahre
Breite (metrisch) 824 mm
Innenbreite (metrisch) 640 mm
Höhe (metrisch) 1183 mm
Innenhöhe (metrisch) 800 mm
Innentiefe (metrisch) 500 mm
Versandgewicht (metrisch) 173 kg
Gewicht (metrisch) 122 kg
Elektrische Anforderungen 115/230 V, 50/60 Hz, 820 w
Spannung 115/230 V
Wirkleistung 820 w
Frequenz 50/60 Hz