Learn More
Hamilton™ Ventil HVP-3-2, Nr.R86778
Beschreibung
- Manuell betätigt
- Grundgerät zur Steuerung von Flüssigkeiten
- Ideal für Niederdruck-Applikationen
Spezifikation
Spezifikation
| Probenvolumen (metrisch) | 16,5 μl |
| Beschreibung | 3-2-Modell, 3 Anschlüsse, 90 °Fließweg |
| Material | Aluminium (Gehäuse) |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 38 °C |