missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HQL-79, MedChemExpress

Artikelnummer. 16466887
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16466887 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16466887 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108259

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress HQL-79, a potent, selective and orally active human hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) inhibitor, highly selectively inhibits the synthesis of PGD2, and acts as an anti-allergic agent, with a Kd of 0.8 μM and an IC50 of 6 μM. Shows no obvious effect on COX-1, COX-2, m-PGES, or L-PGDS.

HQL-79, a potent, selective and orally active human hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) inhibitor, highly selectively inhibits the synthesis of PGD2, and acts as an anti-allergic agent, with a Kd of 0.8 μM and an IC50 of 6 μM. Shows no obvious effect on COX-1, COX-2, m-PGES, or L-PGDS.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HQL-79
Physikalische Form Solid
CAS 162641-16-9
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H27N5O
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
SMILES N1(CCCC2=NN=NN2)CCC(OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 377.48
Formelmasse 377.48
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.