Beschreibung
- Die hochwertige Isolierung des 4 l-Bads ermöglicht ein schnelles Aufheizen und vermindert den Wärmeeintrag beim Kühlen
- Für den externen Temperierkreislauf stehen ohne Nachfüllen bis zu 2,5 Liter Thermofluid zur Verfügung
- Sichere und saubere Handhabung des Thermofluids durch integrierten Einfülltrichter und Ablaufventil
- Bequemes Reinigen des Luftfilters der Kühleinheit über leicht zu öffnende Frontklappe
- Ablaufventil an der Vorderseite des Badbehälters
- Zum Ablassen der Flüssigkeit kann ein Schlauch angeschlossen werden, der einen direkten Kontakt des Anwenders mit dem Thermofluid verhindert
- Drehzahlgeregeltes Kühlsystem mit 400 W Kühlleistung
- Drehzahlgeregelte Pumpe aus PEEK: (0,5 bar;22 l/min)
- 1500 W Heizleistung (1200 W bei 115 V)
- Digitale Füllstandsanzeige
- Sicherheitsklassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876
- Einstellbarer Sicherheitskreis für Temperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Umwälzthermostat |
| Kapazität (metrisch) | 1,4 bis 4,0 l |
| Pumpentyp | Druck-/ Saugpumpe |
| Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
| Display | LED |
| Temperaturstabilität | ± 0,1 K |
| Abmessungen (L x B x H) | 220 x 475 x 525 mm |
| Gewicht (metrisch) | 32,8 kg |
| Elektrische Anforderungen | 50/60 Hz |
| Spannung | 230 V, 115 V |