missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HRP-2 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18498185 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18498185 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18498185

Marke: Novus Biologicals NBP232074AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HRP-2 Polyclonal antibody specifically detects HRP-2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HRP-2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 350
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias HDGF Like 2, HDGF2, HDGF-2, HDGFL2, HDGF-Related Protein 2, HDGFRP2, Hepatoma-derived growth factor 2, Hepatoma-Derived Growth Factor Related Protein 2, Hepatoma-Derived Growth Factor-Related Protein 2, HRP2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 621 to 671 of human Hepatoma-Derived Growth Factor-Related Protein 2 using the numbering given in entry NP_001001520.1 (GeneID 84717).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84717
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.