missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HRP Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18564943 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18564943 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18564943 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB6008940.1mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HRP Polyclonal antibody specifically detects HRP in All samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HRP
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, ELISA 1:12000-1:54000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500
Zusammensetzung Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Gen-Alias EC 1.11.1.7, Horseradish Peroxidase, HPRC 1, HPRC1, HRPA2, HRPC 2, HRPC2, HRPE5, HRPN, Neutral peroxidase, Peroxidase A2, Peroxidase C1A, Peroxidase C1B, Peroxidase C2, Peroxidase C3, Peroxidase E5, Peroxidase N, PRXC1A, PRXC1B, PRXC2, PRXC3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen HRP [Horseradish]
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Rekonstitution Reconstitute with 100 μg deionized water (or equivalent)
Zielspezies All species
Inhalt und Lagerung Store lyophilized antibody at 4°C. Aliquot reconstituted liquid and store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.