Learn More
Cytiva HRP-markiertes Protein A
Artikelnummer. 10400325 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Komplettpackungsgröße
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10400325 Komplettpackungsgröße 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10400325 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. NA91201ML
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Protein A, mit Meerrettich-Peroxidase konjugiert, zum Nachweis von Immunglobulinen über Affinität an die Fc-Region – typischerweise IgG von vielen Säugetierarten
Zur Verwendung in dfer Immundetektion und In-situ-Hybridisierungsanwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Protein A HRP
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Nachweis von Immunglobulinen über Affinität zur Fc-Region – typischerweise IgG von vielen Säugetierarten
Menge Komplettpackungsgröße