Learn More
IKA™ HS 501 digitaler horizontaler Schüttler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15712337 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
15712337 EU-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15712337 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025002982
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Flacher Orbitalschüttler mit großer Montagefläche.
  • 30 mm Schüttelhub
  • Ideal für alle liegenden Gefäße, z. B. Scheidetrichter
  • Garantierter Dauerbetrieb (endlos) auch bei extremen Belastungen
  • Timer-Funktion
  • Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen
  • Integrierte USB- und RS-232-Schnittstelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 15 kg
Drehzahlbereich 0 bis 300 U/min
Elektrische Anforderungen 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
Wirkleistung 74 W
Steckertyp EU-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 505 x 120 x 585 mm
Gewicht (metrisch) 26 kg
Modell HS 501 Digital
Display 7-Segment-LED
Enthält Integriert USB und RS-232-Schnittstelle