Learn More
Horst™ HS Heizdraht
Artikelnummer. 10097151
Ansicht ändern
Click to view available options
Wirkleistung:
100 w
250 w
350 w
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wirkleistung Packungsgröße
10097151 350 w 1 Stück
10210402 100 w 1 Stück
10522892 250 w 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10097151 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 20104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.70 €
    100.00 € / 1 Stück
    Sparen 19.70 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Extrem flexibles, glasseideisoliertes Heizkabel. Horst™ HS-Heizdraht kann für sehr kleine Wickelradien verwendet werden.
  • Flexibel
  • Sehr kleiner Wicklungsradius
Spezifikation
Länge (metrisch) 1.5 m
Spannung 230 V
Modell HS
Material Glasgarn
Wirkleistung 350 w
Produkttyp Heizdraht