missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HSCB Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-35625-20ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HSCB Polyclonal antibody specifically detects HSCB in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| HSCB | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| DnaJ homolog subfamily C member 20, DNAJC20DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 20, Hsc20, HSC20dJ366L4.2, HscB iron-sulfur cluster co-chaperone homolog (E. coli), iron-sulfur cluster co-chaperone protein HscB, mitochondrial, Jac1, J-type co-chaperone HSC20, MGC2637, MGC74462 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 30-235 of human HSCB (NP_741999.3).,, Sequence:, AASQAGSNYPRCWNCGGPWGPGREDRFFCPQCRALQAPDPTRDYFSLMDCNRSFRVDTAKLQHRYQQLQRLVHPDFFSQRSQTEKDFSEKHSTLVNDAYKTLLAPLSRGLYLLKLHGIEIPERTDYEMDRQFLIEIMEINEKLAEAESEAAMKEIESIVKAKQKEFTDNVSSAFEQDDFEEAKEILTKMRYFSNIEEKIKLKKIPL | |
| 20 μL | |
| metabolism | |
| 150274 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?